Learn More
Isothiocyanate de cyclohexyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11437427 25 g 25g
11324539 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15585.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1122-82-3 | C7H11NS | 141.232 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1122-82-3
Formule moléculaire C7H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 141.232
Numéro MDL MFCD00003841
Clé InChI MZSJGCPBOVTKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl isothiocyanate, cyclohexane, isothiocyanato, isothiocyanocyclohexane, cyclohexyl-isothiocyanat, isothiocyanic acid, cyclohexyl ester, cyclohexylisothiocyanate, cyclohexyl isothiocyanate, isothiocyanato, cyclohexyl-isothiocyanat german, isothiocyanato-cyclohexane, isothiocyanic acid cyclohexyl ester
CID PubChem 14289
Nom IUPAC isothiocyanatocyclohexane
SMILES C1CCC(CC1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl isothiocyanate
Densité 1.033g/mL
Point d’ébullition 219°C
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5380
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 774525
Sensibilité Moisture Sensitive
Poids de la formule 141.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexyl isothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexyl isothiocyanate