Learn More
Méthacrylate de cyclohexyle, 97 %, stab. avec env. 50 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclohexyl methacrylate |
| Note relative au nom | stabilized with ≈50ppm 4-methoxyphenol |
| Densité | 0.97 |
| Point d’ébullition | 72°C to 73°C (5 mmHg) |
| Point d’éclair | 82°C (179°F) |
| Indice de réfraction | 1.4577 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2045235 |
| Poids de la formule | 168.24 |
| Pourcentage de pureté | 97% |