Learn More
Cyclohexyl methacrylate, 97%, stabilized, ACROS Organics™
Code produit 10486422 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10486422 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10486422 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 310780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl methacrylate
Note relative au nom 97%
CAS 101-43-9
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H16O2
Formule linéaire H2C=C(CH3)CO2C6H11
Indice de réfraction 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00014292
Quantité 5 mL
Synonyme cyclohexyl methacrylate, methacrylic acid, cyclohexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester, unii-5l9uuv9t6q, 2-methyl-2-propenoic acid cyclohexyl ester, 5l9uuv9t6q, methacrylic acid cyclohexyl ester, ageflex chma, c-hma, cyclo hexyl methacrylate
Clé InChI OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
Nom IUPAC cyclohexyl 2-methylprop-2-enoate
Stabilisateur 60 - 100ppm MEHQ
Poids moléculaire (g/mol) 168.24
CID PubChem 7561
Poids de la formule 168.24
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Liquid