Få mere at vide
Få mere at vide
Cyclohexyl methacrylate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Cyclohexyl methacrylate |
| CAS | 101-43-9 |
| Formule moléculaire | C10H16O2 |
| Numéro MDL | MFCD00014292 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | CC(C(OC1CCCCC1)=O)=C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.23 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?