Learn More
Sulfure de cyclohexyl-méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362276 5 g 5g
11372276 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362276 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03712.06
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 7133-37-1 | C7H14S | 130.25 g/mol
Cyclohexyl methyl sulfide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure de cyclohexyl-méthyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Hydrosoluble 173,5 mg/l à 25°C, alcool.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7133-37-1
Formule moléculaire C7H14S
Poids moléculaire (g/mol) 130.25
Numéro MDL MFCD00039460
Clé InChI QQBIOCGHCKNYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl methyl sulfide, methylthio cyclohexane, sulfide, cyclohexyl methyl, cyclohexane, methylthio, methylthiocyclohexane, methylcyclohexylsulfide, cyclohexylmethylsulphide, cyclohexyl methylsulfide, methyl cyclohexyl sulfide, methylsulfanyl cyclohexane
CID PubChem 81553
SMILES CSC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl methyl sulfide
Point de fusion -80°C
Densité 0.944
Point d’ébullition 89°C to 90°C (35 mmHg)
Point d’éclair 61°C (142°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.494
Quantité 5 g
Numéro UN UN3334
Beilstein 1919309
Informations sur la solubilité Soluble in water 173.5mg/L @ 25°C,alcohol.
Nom IUPAC (méthylsulfanyl)cyclohexane
Poids de la formule 130.25
Pourcentage de pureté 97%