Learn More
P-tolunènesulfonate de cyclohexyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364835
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364835 25 g 25g
11354835 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364835 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17952.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 953-91-3 | C13H18O3S | 254.344 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 953-91-3
Formule moléculaire C13H18O3S
Poids moléculaire (g/mol) 254.344
Numéro MDL MFCD00014291
Clé InChI OHHPZPDQZMUTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl p-toluenesulfonate, cyclohexyl tosylate, cyclohexyl toluenesulfonate, cyclohexylp-toluenesulfonate, cyclohexyl p-toluenesulphonate, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, cyclohexyl ester, p-toluenesulfonic acid, cyclohexyl ester, cyclohexyl-p-toluene sulfonate, benzenesulfonic acid, cyclohexyl ester, acmc-20aj06
CID PubChem 13722
Nom IUPAC 4-méthylbenzènesulfonate de cyclohexyle
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC2CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl p-toluenesulfonate
Point de fusion 45°C to 46°C
Quantité 25 g
Beilstein 2217391
Poids de la formule 254.35
Pourcentage de pureté 97%