Learn More
Cyclohexyl phenyl ketone, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclohexyl phenyl ketone |
| CAS | 712-50-5 |
| Formule moléculaire | C13H16O |
| Numéro MDL | MFCD00001467 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | O=C(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.27 |
| Pourcentage de pureté | 98% |