Learn More
Cyclohexyl Phényl cétone, TRC
Code produit 30368368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368368 250 mg -
30354606 500 mg 500mg
30362776 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30368368 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC992145250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 712-50-5
Formule moléculaire C13H16O
Poids moléculaire (g/mol) 188.26
Synonyme Cyclohexylphenylmethanone, Benzoyl cyclohexane
Nom IUPAC cyclohexyle(phényl)méthanone
SMILES O=C(C1CCCCC1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl Phenyl Ketone
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H16O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
Poids de la formule 188.1201