Learn More
Acide cyclohexylacétique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Cyclohexylacetic acid |
| CAS | 5292-21-7 |
| Formule moléculaire | C8H14O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Cyclohexylacetic acid, Cyclohexylacetic acid, NCI 204816, NSC 2159, Cyclohexaneacetic acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)CC1CCCCC1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-cyclohexylacétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.2 |
| Poids de la formule | 142.0994 |