Learn More
Cyclohexylacétone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclohexylacetone |
| Densité | 0.905 |
| Point d’ébullition | 198°C to 200°C |
| Indice de réfraction | 1.4525 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1209723 |
| Poids de la formule | 140.23 |
| Pourcentage de pureté | 97% |