Learn More
Cyclohexylacétylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450208 25 g 25g
15440208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53418.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 931-48-6 | C8H12 | 108.184 g/mol
Cyclohexylacetylene is used in the preparation of hydrido-vinylidene complexes of osmium, which finds vital intermediates in several homogeneous and heterogeneous catalytic reactions such as alkene olimerization, polymerization and Fischer-Tropsch synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclohexylacétylène est utilisé dans la préparation des complexes hydrure-vinylidène de l’osmium. Il trouve des intermédiaires vitaux dans plusieurs réactions catalytiques homogènes et hétérogènes telles que l’olimérisation, la polymérisation et la synthèse de Fischer-Tropsch des alcènes.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 931-48-6
Formule moléculaire C8H12
Poids moléculaire (g/mol) 108.184
Numéro MDL MFCD00001513
Clé InChI SSDZYLQUYMOSAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexylacetylene, cyclohexylethyne, cyclohexane, ethynyl, cyclohexyl acetylene, ethynyl-cyclohexane, cyclohexane, ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci
CID PubChem 70263
Nom IUPAC Éthynylcyclohexane
SMILES C#CC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylacetylene
Densité 0.828
Point d’ébullition 130°C to 132°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Indice de réfraction 1.454
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1815535
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 108.18
Pourcentage de pureté 98%