Learn More
Cyclohexylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11402548 500 mL 500mL
11314539 100 mL 100mL
11412548 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11402548 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15851.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-91-8 | C6H13N | 99.177 g/mol
Cyclohexylamine is a useful as an intermediate in organic synthesis. It acts as a precursor to prepare pendant-armed dialdehydes, bromohexine HCl and sulfenamide-based reagents. It is widely used in the production of vulcanization accelerators like N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulfonamide (CBS) and artificial sweeteners (cyclamates). As a corrosion inhibitor, it is used in the treatment of boiler water and prevents corrosion of metal surfaces that arise due to dissolved carbon dioxide. It is involved as a solvent in the synthesis of an inorganic-organic hybrid semiconductor, ZnS/CHA (CHA = cyclohexylamine) nanocomposites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cyclohexylamine est un intermédiaire utile dans la synthèse organique. Elle sert de précurseur à la préparation de dialdéhydes, de HCl de bromohexine et de réactifs à base de sulfenamide à suspension armée. Elle est largement utilisée dans la production d’accélérateurs de vulcanisation comme le N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulfonamide (CBS) et les édulcorants artificiels (cyclamates). En tant qu’inhibiteur de corrosion, elle est utilisée dans le traitement de l’eau de chaudière et empêche la corrosion des surfaces métalliques dues au dioxyde de carbone dissous. Elle est impliquée comme solvant dans la synthèse d’un semi-conducteur hybride inorganique-organique, les nanocomposites ZnS/CHA (CHA = cyclohexylamine).
Solubilité
Miscible à de l’eau, de l’éthanol, des éthers, de l’acétone, de l’alcool et des cétones.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, le dioxyde de carbone, l’hypochlorite de sodium, les acides organiques, les acides minéraux et les peroxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-91-8
Formule moléculaire C6H13N
Poids moléculaire (g/mol) 99.177
Numéro MDL MFCD00001486
Clé InChI PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro
CID PubChem 7965
ChEBI CHEBI:15773
Nom IUPAC cyclohexanamine
SMILES C1CCC(CC1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylamine
Point de fusion -18°C
Densité 0.868
Point d’ébullition 133°C to 134°C
Point d’éclair 27°C (81°F)
Indice de réfraction 1.4585
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2357
Beilstein 471175
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,2729
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,ethers,acetone,alcohol and ketones.
Poids de la formule 99.18
Pourcentage de pureté ≥98%