Learn More
Cyclohexylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10786131 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10786131 1 L Flacon en verre 1L
10510021 250 mL Flacon en verre 250mL
10796131 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11975191 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10786131 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111280010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-91-8 | C6H13N | 99.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-91-8
Formule moléculaire C6H13N
Poids moléculaire (g/mol) 99.18
Clé InChI PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro
CID PubChem 7965
ChEBI CHEBI:15773
Nom IUPAC cyclohexanamine
SMILES C1CCC(CC1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylamine
Point de fusion -17.0°C
Densité 0.8665g/mL
Point d’ébullition 133.0°C to 134.0°C
Point d’éclair 27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11NH2
Indice de réfraction 1.4580 to 1.4600
Quantité 1 L
Beilstein 12,5
Merck Index 15,2722
Gravité spécifique 0.8665
Informations sur la solubilité Solubility in water: solublee. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosité 2.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 99.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.