Learn More
Bromhydrate de cyclohexylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395179 100 g 100g
11305189 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395179 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18439.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 26227-54-3 | C6H14BrN | 180.089 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26227-54-3
Formule moléculaire C6H14BrN
Poids moléculaire (g/mol) 180.089
Numéro MDL MFCD00034986
Clé InChI QOHWJRRXQPGIQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexylamine hydrobromide, cyclohexanamine hydrobromide, cyclohexylammonium bromide, cyclohexanamine, hydrobromide, cyclohexanaminium bromide, cyclohexyl amine hydrobromide, acmc-1ccru, cyclohexylamine hbr, ksc268i9n, cyclohexamine, hydrobromide salt
CID PubChem 117303
Nom IUPAC Cyclohexanamine;bromhydrate
SMILES C1CCC(CC1)N.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylamine hydrobromide
Point de fusion 197°C to 201°C
Quantité 100 g
Beilstein 3908098
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 180.09
Pourcentage de pureté 98%