Learn More
Cyclohexylamine Hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclohexylamine Hydrochloride |
| CAS | 4998-76-9 |
| Formule moléculaire | C6H14ClN |
| Numéro MDL | MFCD00050540 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | NC1CCCCC1.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 135.64 |
| Pourcentage de pureté | 98% |