Learn More
Chlorhydrate de cyclohexylamine, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483547 500 g 500g
11473547 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17308.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4998-76-9 | C6H14ClN | 135.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4998-76-9
Formule moléculaire C6H14ClN
Poids moléculaire (g/mol) 135.64
Numéro MDL MFCD00050540
Clé InChI ZJUGSKJHHWASAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexylamine hydrochloride, cyclohexanamine hydrochloride, cyclohexanamine, hydrochloride, aminocyclohexane hydrochloride, cyclohexylamine.hcl, unii-tn6vyf8thc, dsstox_cid_361, cyclohexanamine, hydrochloride 1:1, dsstox_rid_75539, dsstox_gsid_20361
CID PubChem 2723770
Nom IUPAC cyclohexanaminium chloride
SMILES [Cl-].[NH3+]C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylamine hydrochloride
Point de fusion 206°C to 209°C
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 3613002
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 135.64
Pourcentage de pureté ≥98%