Learn More
Chlorhydrate de cyclohexylamine 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10637682 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10637682 500 g Flacon en plastique 500g
10245090 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10637682 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 134655000
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 4998-76-9 | Molecular Formula: C6H14ClN | Molecular Weight: 135.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4998-76-9
Formule moléculaire C6H14ClN
Poids moléculaire (g/mol) 135.64
Numéro MDL MFCD00050540
Clé InChI ZJUGSKJHHWASAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexylamine hydrochloride, cyclohexanamine hydrochloride, cyclohexanamine, hydrochloride, aminocyclohexane hydrochloride, cyclohexylamine.hcl, unii-tn6vyf8thc, dsstox_cid_361, cyclohexanamine, hydrochloride 1:1, dsstox_rid_75539, dsstox_gsid_20361
CID PubChem 2723770
Nom IUPAC cyclohexanamine ; Chlorhydrate
SMILES [Cl-].[NH3+]C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylamine hydrochloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 207.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 306.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 83 g/100mL water (17°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents, practically insoluble in ethers
Poids de la formule 135.63
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.