Learn More
Cyclohexylamine, TRC
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclohexylamine |
| CAS | 108-91-8 |
| Formule moléculaire | C6 H13 N |
| Quantité | 50 mL |
| Synonyme | Cyclohexylamine (6CI,8CI), 1-Aminocyclohexane, 1-Cyclohexylamine, Aminocyclohexane, Aminohexahydrobenzene, Benzenamine, hexahydro-, Biodur E 1, HY, Hexahydroaniline, Monocyclohexylamine, N-Cyclohexylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2 |
| SMILES | NC1CCCCC1 |
| Nom IUPAC | cyclohexanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 99.17 |
| Poids de la formule | 99.1048 |