Learn More
Cyclohexylbenzène, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417797
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11417797 100 g 100g
11427797 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11417797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16320.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 827-52-1 | C12H16 | 160.26 g/mol
Cyclohexylbenzene is used as a high boiling point solvent. It finds application as a penetrant used in plastics, painting, and adhesives. It acts as an additive for lithium-ion battery electrolyte to enhance the battery safety. It is used to prepare intermediates such as phenol and cyclohexanone. Further, it is used in the preparation of liquid crystal display (LCD) material intermediate 4-ethyl cyclohexyl benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclohexylbenzène est utilisé comme solvant à point d’ébullition élevé. Il trouve son application comme pénétrant utilisé dans les plastiques, la peinture et les adhésifs. Il sert d’additif pour l’électrolyte de batterie au lithium-ion afin d’améliorer la sécurité de la batterie. Il est utilisé pour préparer des intermédiaires tels que le phénol et la cyclohexanone. De plus, il est utilisé dans la préparation de l’acide benzoïque cyclohexyl 4-éthyl intermédiaire à cristaux liquides (LCD).
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 827-52-1
Formule moléculaire C12H16
Poids moléculaire (g/mol) 160.26
Numéro MDL MFCD00001451
Clé InChI IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar
CID PubChem 13229
Nom IUPAC cyclohexylbenzene
SMILES C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylbenzene
Point de fusion 5°C to 6°C
Densité 0.945
Point d’ébullition 239°C to 240°C
Point d’éclair 98°C (208°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.526
Quantité 100 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1906803
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 160.26
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.