Learn More
Cyclohexylbenzène, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Cyclohexylbenzene is used as a high boiling point solvent. It finds application as a penetrant used in plastics, painting, and adhesives. It acts as an additive for lithium-ion battery electrolyte to enhance the battery safety. It is used to prepare intermediates such as phenol and cyclohexanone. Further, it is used in the preparation of liquid crystal display (LCD) material intermediate 4-ethyl cyclohexyl benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le cyclohexylbenzène est utilisé comme solvant à point d’ébullition élevé. Il trouve son application comme pénétrant utilisé dans les plastiques, la peinture et les adhésifs. Il sert d’additif pour l’électrolyte de batterie au lithium-ion afin d’améliorer la sécurité de la batterie. Il est utilisé pour préparer des intermédiaires tels que le phénol et la cyclohexanone. De plus, il est utilisé dans la préparation de l’acide benzoïque cyclohexyl 4-éthyl intermédiaire à cristaux liquides (LCD).
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclohexylbenzene |
| Point de fusion | 5°C to 6°C |
| Densité | 0.945 |
| Point d’ébullition | 239°C to 240°C |
| Point d’éclair | 98°C (208°F) |
| Odeur | Mild |
| Indice de réfraction | 1.526 |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN3082 |
| Beilstein | 1906803 |
| Afficher plus |