Learn More
Cyclohexylbenzène 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10000870 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10000870 500 mL Flacon en verre 500mL
10530191 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10000870 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111295000
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 827-52-1 | C12H16 | 160.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 827-52-1
Formule moléculaire C12H16
Poids moléculaire (g/mol) 160.26
Numéro MDL MFCD00001451
Clé InChI IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar
CID PubChem 13229
Nom IUPAC Cyclohexylbenzène
SMILES C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylbenzene
Note relative au nom 98%
Point de fusion 5°C
Couleur Incolore
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 238°C to 240°C
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C6H11
Indice de réfraction 1.5250 to 1.527
Quantité 500 mL
Beilstein 05, 503
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 160.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide