Learn More
Cyclohexylbenzène 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10530191 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10530191 100 mL Flacon en verre 100mL
10000870 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10530191 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111291000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 827-52-1 | C12H16 | 160.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 827-52-1
Formule moléculaire C12H16
Poids moléculaire (g/mol) 160.26
Numéro MDL MFCD00001451
Clé InChI IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar
CID PubChem 13229
Nom IUPAC Cyclohexylbenzène
SMILES C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylbenzene
Note relative au nom 98%
Point de fusion 5°C
Couleur Incolore
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 238°C to 240°C
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C6H11
Indice de réfraction 1.5250 to 1.527
Quantité 100 mL
Beilstein 05, 503
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 160.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.