Learn More
Ester de pinacol de l’acide cyclohexylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461269 25 g 25g
15441269 1 g 1g
15451269 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15461269 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64178.14
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 87100-15-0 | C12H23BO2 | 210.124 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87100-15-0
Formule moléculaire C12H23BO2
Poids moléculaire (g/mol) 210.124
Numéro MDL MFCD04038749
Clé InChI OUEVCDGYTKLNMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl, cyclohexylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane, pubchem7924, cyclohexylboronic acid, pinacol eser, 1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane
CID PubChem 3668596
Nom IUPAC 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Couleur Incolore
Quantité 25 g
Poids de la formule 210.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide