Learn More
Cyclohexyldiphénylphosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10278903 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10278903 1 g Flacon en verre 1g
10490821 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10278903 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406100010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6372-42-5 | C18H21P | 268.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6372-42-5
Formule moléculaire C18H21P
Poids moléculaire (g/mol) 268.34
Numéro MDL MFCD00046360
Clé InChI ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyldiphenylphosphine, phosphine, cyclohexyldiphenyl, cyclohexyl diphenyl phosphine, diphenylcyclohexylphosphine, diphenylphosphinocyclohexane, cyclohexyl-diphenyl-phosphane, pubchem6451, acmc-1ba4g, cyclohexyl diphenyl phosphane
CID PubChem 80756
Nom IUPAC cyclohéxyle(diphényle)phosphane
SMILES C1CCC(CC1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyldiphenylphosphine
Point de fusion 53.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 268.33
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexyldiphenylphosphine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.