Learn More
Cyclohexyldiphénylphosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344237 100 g 100g
15451467 1 g 1g
11334237 5 g 5g
11324237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11344237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036708.22
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 6372-42-5 | C18H21P | 268.34 g/mol
Cyclohexyldiphenylphosphine is used as ligand in coupling reaction. It is also used as a medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6372-42-5
Formule moléculaire C18H21P
Poids moléculaire (g/mol) 268.34
Numéro MDL MFCD00046360
Clé InChI ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyldiphenylphosphine, phosphine, cyclohexyldiphenyl, cyclohexyl diphenyl phosphine, diphenylcyclohexylphosphine, diphenylphosphinocyclohexane, cyclohexyl-diphenyl-phosphane, pubchem6451, acmc-1ba4g, cyclohexyl diphenyl phosphane
CID PubChem 80756
SMILES C1CCC(CC1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyldiphenylphosphine
Point de fusion 58°C to 62°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC cyclohéxyle(diphényle)phosphane
Poids de la formule 268.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide