Learn More
Chlorure de cyclohexylmagnésium, 1M dans MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15478047 100 mL 100mL
15488047 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51165.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 931-51-1 | C6H11ClMg | 142.91 g/mol
Cyclohexylmagnesium chloride is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). It is used as a reagent for the introduction of the cyclohexyl group; metalation of CH-acidic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de cyclohexylmagnésium est utilisé comme réactif de Grignard dans un solvant plus vert, le 2-méthyltétrahydrofurane (2-MeTHF). Il est utilisé comme réactif pour l’introduction du groupe cyclohexyl ; métallisation des composés acides CH.
Solubilité
Réagit violemment au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 931-51-1
Formule moléculaire C6H11ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 142.91
Numéro MDL MFCD00003816
Clé InChI WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cyclohexylmagnesium chloride, magnesium, chlorocyclohexyl, magnesium,chlorocyclohexyl, cyclohexyl magnesium chloride, chloro cyclohexyl magnesium, chlorocyclohexylmagnesium, cyclohexylmagnesiumchloride, unii-oag686rdsu, cyclohexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, cyclohexylmagnesium cloride
CID PubChem 13605
Nom IUPAC chloro(cyclohexyl)magnesium
SMILES Cl[Mg]C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylmagnesium chloride
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité It reacts violently with water.
Poids de la formule 142.91
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in MeTHF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyltetrahydrofuran, Cyclohexylmagnesium chloride