Learn More
Chlorure de cyclohexylmagnésium, 1M dans MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488047 500 mL 500mL
15478047 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51165.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 931-51-1 | C6H11ClMg | 142.91 g/mol
Cyclohexylmagnesium chloride is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). It is used as a reagent for the introduction of the cyclohexyl group; metalation of CH-acidic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de cyclohexylmagnésium est utilisé comme réactif de Grignard dans un solvant plus vert, le 2-méthyltétrahydrofurane (2-MeTHF). Il est utilisé comme réactif pour l’introduction du groupe cyclohexyl ; métallisation des composés acides CH.
Solubilité
Réagit violemment au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 931-51-1
Formule moléculaire C6H11ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 142.91
Numéro MDL MFCD00003816
Clé InChI WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cyclohexylmagnesium chloride, magnesium, chlorocyclohexyl, magnesium,chlorocyclohexyl, cyclohexyl magnesium chloride, chloro cyclohexyl magnesium, chlorocyclohexylmagnesium, cyclohexylmagnesiumchloride, unii-oag686rdsu, cyclohexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, cyclohexylmagnesium cloride
CID PubChem 13605
Nom IUPAC chloro(cyclohexyl)magnesium
SMILES Cl[Mg]C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylmagnesium chloride
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité It reacts violently with water.
Poids de la formule 142.91
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M dans MeTHF