Learn More
Isothiocyanate de cyclohexylméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11358245 5 g 5g
11348245 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11358245 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L10129.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 52395-66-1 | C8H13NS | 155.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 52395-66-1
Formule moléculaire C8H13NS
Poids moléculaire (g/mol) 155.26
Numéro MDL MFCD00040881
Clé InChI RYBJNWIQNLZNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexanemethyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl isothiocyanate, cyclohexylmethanisothiocyanate, cyclohexanemethylisothiocyanate, isothiocyanatomethyl cyclohexane #
CID PubChem 142928
Nom IUPAC (isothiocyanatomethyl)cyclohexane
SMILES S=C=NCC1CCCCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Cyclohexylmethyl isothiocyanate
Densité 1.02
Point d’ébullition 222°C to 223°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.536
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2079123
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 155.26
Pourcentage de pureté 97%