Learn More
Bromure de (cyclohexylméthyl)zinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (Cyclohexylmethyl)zinc bromide |
Note relative au nom | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 135579-86-1 |
Densité | 0.972 |
Formule moléculaire | C7H13BrZn |
Numéro MDL | MFCD01311418 |
Quantité | 50 mL |
Numéro UN | UN3399 |
Sensibilité | Air sensitive |
Synonyme | cyclohexylmethyl zinc bromide solution, cyclohexyl methylzinc bromide, cyclohexylmethyl zinc ii bromide, bromozinc 1+ ,methanidylcyclohexane, cyclohexylmethyl zinc bromide, 0.50 m in thf, cyclohexyl methylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, cyclohexylmethyl zinc bromide solution, 0.5 m in thf, cyclohexylmethyl zinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |