Learn More
Cyclohexylméthyldichlorosilane, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10705842 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10705842 10 mL Flacon en verre 10mL
10412790 50 mL Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10705842 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432220100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5578-42-7 | Molecular Formula: C7H14Cl2Si | Molecular Weight: 197.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5578-42-7
Formule moléculaire C7H14Cl2Si
Poids moléculaire (g/mol) 197.18
Clé InChI YUYHCACQLHNZLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylcyclohexyldichlorosilane, silane, dichlorocyclohexylmethyl, dichloro cyclohexyl methyl silane, cyclohexylmethyldichlorosilane, cyclohexane, dichloromethylsilyl, methyl cyclohexyldichlorosilane, cyclohexyl methyl dichlorosilane, cyclohexyl-dichloro-methylsilane, cyclohexyl-methyl-dichlorosilane, dichloro cyclohexyl methylsilane
CID PubChem 79685
Nom IUPAC dichloro-cyclohexyl-méthylsilane
SMILES C[Si](C1CCCCC1)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylmethyldichlorosilane
Couleur Incolore à marron
Densité 1.0950g/mL
Point d’ébullition 202.0°C
Point d’éclair 66°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11Si(CH3)Cl2
Indice de réfraction 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589nm)
Quantité 10 mL
Gravité spécifique 1.095
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 197.18
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexylmethyldichlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement