Learn More
Bromure de cyclohexylméthylmagnésium, solution 0,25 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10088079 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10088079 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10088079 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 433611000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylmethylmagnesium bromide
CAS 35166-78-0, 109-99-9
Couleur Brun à incolore
Densité 0.9660g/mL
Point d’éclair −20°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C7H13BrMg
Numéro MDL MFCD02260210
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.966
Synonyme cyclohexylmethylmagnesium bromide, cyclohexylmethyl magnesium bromide solution, zbciogfgzrnnec-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo cyclohexylmethyl, bromo cyclohexylmethyl magnesium, cyclohexylmethylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, cyclohexylmethylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI ZBCIOGFGZRNNEC-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]CC1CCCCC1
Nom IUPAC magnésium;méthanidylcyclohexane;bromure
Poids moléculaire (g/mol) 201.39
CID PubChem 10932511
Poids de la formule 201.39
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexylmethylmagnesium bromide, 0.25M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.