Learn More
Bromure de cyclohexylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415425 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15415425 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58852.AD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 7565-57-3
Densité 0.963
Formule moléculaire C6H11BrZn
Numéro MDL MFCD00671993
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme cyclohexylzinc bromide, cyclohexylzinc bromide solution, bromozinc 1+ ,cyclohexane, bromo cyclohexyl zinc, cyclohexylzinc bromide, 0.50 m in thf, cyclohexylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, cyclohexylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, cyclohexylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI PVURAUIMVICLOH-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1CC[CH-]CC1.[Zn+]Br
Nom IUPAC Bromozinc(1+) ; cyclohexane
Poids moléculaire (g/mol) 228.438
CID PubChem 4385789
Poids de la formule 228.44