Learn More
Fistreem International™ Distillateur d’eau ultra-pure Cyclon
Code produit 13106010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit de liquide en sortie:
4 L/h Distillation unique
Tension:
220 V
Dimensions (L x l x H):
300 x 380 x 750 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit de liquide en sortie Tension Dimensions (L x l x H) Conditionnement
13106010 4 L/h Distillation unique 220 V 300 x 380 x 750 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13106010 Fournisseur Fistreem International™ Code fournisseur WSC004.MH3.4
 Article restreint
Expédition estimée: 18-02-2027
Parfaitement approprié pour les applications dans le domaine des sciences de la vie. Le distillateur d’eau ultra-pure Fistreem International™ Cyclon utilise une électronique moderne et un double système de sécurité pour produire un distillat de haut
Les distillateurs d’eau ultra-pure Cyclon sont conçus pour surpasser les niveaux de pureté et de performance des systèmes traditionnels. Particulièrement intéressant pour les utilisateurs travaillant dans les sciences de la vie, le distillat exempt de pyrogènes est de la plus grande pureté. Le piège à vapeur unique du condenseur du distillateur crée un effet cyclonique qui élimine toutes les gouttelettes de vapeur, évitant ainsi la contamination du distillat. Des débits de 4 L/h et 8 L/h pour une distillation simple et de 4 L/h pour une distillation double sont proposés. La verrerie en borosilicate de haute qualité abrite des éléments chauffant très durables à gaine de silice. La protection des éléments chauffant par thermistance et fusible thermique permet un fonctionnement sûr sans surveillance. Les contrôles automatiques du réservoir éteignent automatiquement le distillateur lorsque le réservoir est plein. Les distillateurs sont fournis prêts à être raccordés à l’arrivée d’eau principale et fourniront de l’eau exempte de pyrogènes de haute qualité, même avec les eaux d’alimentation les plus dures. Le contenu de la chaudière est automatiquement évacué lorsque le dispositif est éteint, afin de réduire le taux de formation de dépôt calcaire. Le distillateur dispose d’une installation propre qui simplifie et semi-automatise le processus de détartrage.
Option d’alimentation en eau traitée
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une eau prétraitée de qualité appropriée dans les distillateurs Cyclon pour réduire ou éliminer la nécessité d’un nettoyage périodique. Dans cette condition, l’eau du condenseur (alimentation du robinet) est séparée de l’eau de la chaudière (alimentation traitée) pour des raisons d’économie. Les distillateurs Cyclon sont fournis avec des composants d'alimentation en eau pré-traitée qui peuvent être facilement installés par l’utilisateur pour permettre à l’eau traitée d’être acheminée directement vers la chaudière. Dans cette condition, les contrôles veillent à ce que l’eau d’alimentation traitée soit automatiquement fournie sur demande pour éviter tout gaspillage. L’eau d’alimentation appropriée doit être déionisée, à osmose inverse ou de qualité distillée. Le distillateur peut être rempli par la source d’eau existante de l’utilisateur. Il est également possible que le déioniseur Cyclon soit spécialement conçu pour être utilisé avec le distillateur.
Un adaptateur pour pression d’eau basse est disponible pour une utilisation avec une pression d’eau d’alimentation comprise entre 0,35 bar et 0,70 bar (5 psi à 10 psi). Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Type de produit Distillateur Cyclon
Débit de liquide en sortie 4 L/h Distillation unique
Dimensions (L x l x H) 300 x 380 x 750 mm
Alimentation électrique 220 V 3 kW
Tension 220 V
Profondeur (métrique) 380 mm
Hauteur (métrique) 750 mm
Largeur (métrique) 300 mm