Description
- Les formes optimisées du rotor et de la chambre de broyage génèrent un jet d’air qui véhicule l’échantillon à travers le cyclone intégré jusqu’au flacon d’échantillon
- Le jet d’air empêche l’échauffement de l’échantillon, préservant ainsi la teneur en humidité
- Les tamis garantissent une distribution optimale de la taille des particules, évitant ainsi de devoir recalibrer le spectromètre NIR
- La vitesse du rotor peut être réglée sur 3 niveaux différents, pour une adaptation parfaite aux exigences de l’échantillon
- Le nettoyage du broyeur est rapide et facile car le jet d’air assure une évacuation complète du matériau de la chambre de broyage
- Idéal pour le broyage des aliments, des céréales, du fourrage et d’autres produits similaires
- 3 vitesses contrôlées
- Séparateur cyclone avec flacon collecteur de 250 ml pour une extraction rapide de l’échantillon
- Aucune contamination croisée grâce à un nettoyage facile
- Panneau de commande pratique
- Moteur industriel robuste 900 w avec longue durée de vie
Spécification
Spécification
| Type de produit | Broyeur à rotor cyclone Twister |
| Dimensions (L x l x H) | 283 x 449 x 427 mm |
| Alimentation électrique | 220/240 V, 50/60 Hz |
| À utiliser avec (application) | Pour le broyage avant l’analyse proche IR |
| À utiliser avec (équipement) | Pour le broyage avant une analyse dans le proche infrarouge |
| Hauteur (métrique) | 427 mm |
| Longueur (métrique) | 283 mm |
| Phase | Câble d’alimentation monophasé |
| Tension | 220/240 V |
| Poids (métrique) | 14 kg |
| Afficher plus |