Learn More
RETSCH Cyclones
Code produit 12642705 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Flacons d'échantillon de 250 et 500 mL, sac filtrant
Flacons d'échantillon de 250 et 500 mL, sac filtrant, raccord pour aspirateur
Récipient de collecte de 3 L, sachet de filtres
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
12642705 Récipient de collecte de 3 L, sachet de filtres 1 pièce
11737404 Flacons d'échantillon de 250 et 500 mL, sac filtrant 1 pièce
11984272 Flacons d'échantillon de 250 et 500 mL, sac filtrant, raccord pour aspirateur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12642705 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 22.935.0015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4074.93€
    3133.43€ / 1 pièces
    Économisez 941.50€
    23% de réduction
Expédition estimée: 19-01-2027
Spécification
Type de produit Cyclone
À utiliser avec (équipement) Pour ZM 200
Comprend Récipient de collecte de 3 L, sachet de filtres