Learn More
Oxime de cyclooctanone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472658 50 g 50g
11462658 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11472658 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16672.18
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1074-51-7 | C8H15NO | 141.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1074-51-7
Formule moléculaire C8H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 141.21
Numéro MDL MFCD00191967
Clé InChI KTPUHSVFNHULJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclooctanone oxime, cyclooctanone, oxime, cyclooctanonoxim, cyclooctanoneoxime, acmc-1bxvz, hydroxyimino cyclooctane
CID PubChem 136841
Nom IUPAC N-cyclooctylidenehydroxylamine
SMILES ON=C1CCCCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclooctanone oxime
Point de fusion 36°C to 37°C
Point d’ébullition 128°C to 129°C (14 mmHg)
Quantité 50 g
Poids de la formule 141.22
Pourcentage de pureté ≥98%