Learn More
Cyclooctylamine, 97 +%, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
La cyclooctylamine est utilisée comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 10,2 g/l à 20°C.
Remarques
Tenir à l’écart de l’humidité et de la chaleur. Évitez les expositions excessives et légères. Sensible à l’air. Conserver entre +15°C et +25°C.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclooctylamine |
| Point de fusion | -48°C |
| Densité | 0.912 |
| Point d’ébullition | 189°C to 190°C |
| Point d’éclair | 62°C (143°F) |
| Odeur | Amine-like |
| Indice de réfraction | 1.481 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Beilstein | 2689120 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Cyclooctylamine
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.