Learn More
Cyclooctylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10646914 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10646914 100 g Flacon en verre 100g
10775941 5 g Flacon en verre 5g
10172420 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10646914 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111461000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5452-37-9 | C8H17N | 127.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5452-37-9
Formule moléculaire C8H17N
Poids moléculaire (g/mol) 127.23
Numéro MDL MFCD00001748
Clé InChI HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
CID PubChem 2903
Nom IUPAC cyclooctanamine
SMILES C1CCCC(CCC1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclooctylamine
Point de fusion -48°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 190°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C8H15NH2
Indice de réfraction 1.4800 to 1.482
Quantité 100 g
Beilstein 12, IV, 128
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10.2g/L (20°C)
Viscosité 5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 127.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclooctylamine