Learn More
Cyclooctylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10775941 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10775941 5 g Flacon en verre 5g
10172420 25 g Flacon en verre 25g
10646914 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10775941 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111460050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5452-37-9 | C8H17N | 127.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5452-37-9
Formule moléculaire C8H17N
Poids moléculaire (g/mol) 127.23
Numéro MDL MFCD00001748
Clé InChI HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
CID PubChem 2903
Nom IUPAC cyclooctanamine
SMILES C1CCCC(CCC1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclooctylamine
Point de fusion -48°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 190°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C8H15NH2
Indice de réfraction 1.4800 to 1.482
Quantité 5 g
Beilstein 12, IV, 128
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10.2g/L (20°C)
Viscosité 5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 127.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclooctylamine