Learn More
Cyclopentadécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434017 5 g 5g
11424017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19416.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 295-48-7 | C15H30 | 210.405 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 295-48-7
Formule moléculaire C15H30
Poids moléculaire (g/mol) 210.405
Numéro MDL MFCD00039424
Clé InChI SRONXYPFSAKOGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acmc-209h9p
CID PubChem 67525
Nom IUPAC Cyclopentadécane
SMILES C1CCCCCCCCCCCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentadecane
Densité 0.805
Quantité 5 g
Poids de la formule 210.4
Pourcentage de pureté 98%