Learn More
Tétrachlorure de cyclopentadiénylmolybdène(V), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328518 5 g 5g
11318518 250 mg 250mg
11308518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11328518 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040522.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 62927-99-5
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62927-99-5
Numéro MDL MFCD00269826
Synonyme Tetrachlorocyclopentadienylmolybdenum(V)
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentadienylmolybdenum(V) tetrachloride
Couleur Violet-rouge
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 302.85
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre