Learn More
Tétrachlorure de cyclopentadiénylniobium(V), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313648 250 mg 250mg
11303648 1 g 1g
11393638 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11313648 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039246.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 33114-15-7 | Molecular Formula: C5H5Cl4Nb | Molecular Weight: 299.801 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33114-15-7
Formule moléculaire C5H5Cl4Nb
Poids moléculaire (g/mol) 299.801
Numéro MDL MFCD00070445
Clé InChI KAWQZSRKEBAOSY-UHFFFAOYSA-J
Synonyme niobium 5+ chloride cyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/4/1, niobium 5+ ion cyclopenta-1,3-dien-1-ide tetrachloride
CID PubChem 74765428
Nom IUPAC cyclopenta-1,3-diène;niobium(5+);tétrachlorure
SMILES C1C=CC=[C-]1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nb+5]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentadienylniobium(V) tetrachloride
Point de fusion 180°C (decomposition)
Couleur Jaune à marron
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 299.82
Forme physique Cristalline
RUO– À des fins de recherche uniquement