Learn More
Chlorhydrate de cyclopentamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclopentamine Hydrochloride |
| CAS | 538-02-3 |
| Formule moléculaire | C9 H19 N . Cl H |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Cyclopentaneethanamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride, Cyclopentamine hydrochloride, Cyclopentaneethanamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride, Cyclopentaneethylamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride, (±)-Cyclopentamine hydrochloride, 1-Cyclopentyl-2-methylaminopropane hydrochloride, Clopane hydrochloride, N,α-Dimethylcyclopentaneethylamine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H19N.ClH/c1-8(10-2)7-9-5-3-4-6-9;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CNC(C)CC1CCCC1 |
| Nom IUPAC | 1-ciclopentil-N-metilpropan-2-amina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 177.71 |
| Poids de la formule | 177.1284 |