Learn More
Cyclopentane, + de 95 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13108563 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13108563 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13108563 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397681000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.40€
    30.70€ / 100mL
    Économisez 2.70€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentane
Note relative au nom Extra Dry
CAS 287-92-3
Point de fusion -94.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 50.0°C
Point d’éclair −7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H10
Formule linéaire C5H10
Indice de réfraction 1.4050 to 1.4070
Numéro MDL MFCD00001356
Quantité 100 mL
Résidus après évaporation 0.001% max.
Merck Index 15, 2736
Gravité spécifique 0.75
Synonyme pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
Clé InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCC1
Nom IUPAC cyclopentane
Poids moléculaire (g/mol) 70.15
CID PubChem 9253
ChEBI CHEBI:23492
Viscosité 0.44 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 70.15
Pourcentage de pureté 95+%
Qualité Extra sec
Forme physique Liquide