Learn More
Cyclopentane, + de 95 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13128493 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13128493 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13128493 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397680010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    118.00€ / 1L
    Économisez 53.00€
    30% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentane
Note relative au nom Extra Dry
CAS 287-92-3
Point de fusion -94.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 50.0°C
Point d’éclair −7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H10
Formule linéaire C5H10
Indice de réfraction 1.4050 to 1.4070
Numéro MDL MFCD00001356
Quantité 1 L
Résidus après évaporation 0.001% max.
Merck Index 15, 2736
Gravité spécifique 0.75
Synonyme pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
Clé InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCC1
Nom IUPAC cyclopentane
Poids moléculaire (g/mol) 70.15
CID PubChem 9253
ChEBI CHEBI:23492
Viscosité 0.44 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 70.15
Pourcentage de pureté 95+%
Qualité Extra sec
Forme physique Liquide