Learn More
Cyclopentane, +95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10045123 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10045123 5 L 5L
10617284 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10045123 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397430050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cyclopentane, 95 % et plus, C5H10, numéro CAS-287-92-3, pentaméthylène, cyclopentanes, hsdb 62, hydrocarbures, cyclique c5 et c6, cyclopentan, t86pb90rnu, unii-t86pb90rnu, ciclopentano, groupe cyclopentyle, zyklopentan, 5 L, 95 % min (GC), 50,0 C, CHEBI:23492, incolore, 0,7500 g/ml, 206-016-6, -7°C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 287-92-3
Formule moléculaire C5H10
Poids moléculaire (g/mol) 70.15
Numéro MDL MFCD00001356
Clé InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
CID PubChem 9253
ChEBI CHEBI:23492
Nom IUPAC cyclopentane
SMILES C1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentane
Note relative au nom Extra Dry
Point de fusion -94.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 50.0°C
Point d’éclair −7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C5H10
Indice de réfraction 1.4050 to 1.4070
Quantité 5 L
Résidus après évaporation 0.001% max.
Merck Index 15, 2736
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
Viscosité 0.44 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 70.15
Pourcentage de pureté 95+%
Qualité Pures
Forme physique Liquide