Learn More
Cyclopentane, +95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10617284 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10617284 1 L 1L
10045123 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10617284 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397430010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    106.00€ / 1L
    Économisez 10.00€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Cyclopentane, 95 % et plus, C5H10, numéro CAS-287-92-3, pentaméthylène, cyclopentanes, hsdb 62, hydrocarbures, cyclique c5 et c6, cyclopentan, t86pb90rnu, unii-t86pb90rnu, ciclopentano, groupe cyclopentyle, zyklopentan, 5 L, 95 % min (GC), 50,0 C, CHEBI:23492, incolore, 0,7500 g/ml, 206-016-6, -7°C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 287-92-3
Formule moléculaire C5H10
Poids moléculaire (g/mol) 70.15
Numéro MDL MFCD00001356
Clé InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
CID PubChem 9253
ChEBI CHEBI:23492
Nom IUPAC cyclopentane
SMILES C1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentane
Note relative au nom Extra Dry
Point de fusion -94.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 50.0°C
Point d’éclair −7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H10
Indice de réfraction 1.4050 to 1.4070
Quantité 1 L
Résidus après évaporation 0.001% max.
Merck Index 15, 2736
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
Viscosité 0.44 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 70.15
Pourcentage de pureté 95+%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.