Learn More
Cyclopentane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467706
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467706 2500 mL 2500mL
11447706 100 mL 100mL
11457706 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14697.0F
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 287-92-3 | C5H10 | 70.135 g/mol
Cyclopentane is used as green blowing agent and involved in the production of polyurethane insulating foam, which is used in refrigerators, freezers, water heaters, construction panels, insulated pipes and roofs. As a lubricant, it finds applications in computer hard drives and outer space equipment due to its low volatile nature. It is widely useful in the preparation of resin, adhesives and pharmaceutical intermediate. It is an additive in gasoline. Since it is a halogen free compound and has zero-ozone depletion potential, it replaces the conventionally used chloro fluoro carbon (CFC) in refrigeration and thermal insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclopentane est utilisé comme agent d’expansion respectant l’environnement et participe à la production de mousse isolante en polyuréthane, utilisée dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les chauffe-eaux, les panneaux de construction, les tuyaux isolés et les toitures. En tant que lubrifiant, il est utilisé dans les disques durs d’ordinateur et dans les dispositifs de périphériques externes en raison de sa grande stabilité. Il est très utilisé dans la préparation de résine, d’adhésifs et d’intermédiaires pharmaceutiques. C’est un additif dans l’essence. Étant donné qu’il s’agit d’un composé sans halogène et qu’il a un potentiel d’appauvrissement de l’ozone zéro, il remplace le carbone chloro fluoro (CFC) utilisé de façon conventionnelle dans la réfrigération et l’isolation thermique.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’éther et l’acétone. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Évitez la chaleur, la lumière solaire directe, les flammes et les étincelles. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 287-92-3
Formule moléculaire C5H10
Poids moléculaire (g/mol) 70.135
Numéro MDL MFCD00001356
Clé InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
CID PubChem 9253
ChEBI CHEBI:23492
Nom IUPAC cyclopentane
SMILES C1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentane
Point de fusion -95°C
Densité 0.748
Point d’ébullition 47°C to 49°C
Point d’éclair −37°C (−34°F)
Plage de pourcentage du dosage 95%
Odeur Petrol-like
Indice de réfraction 1.406
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1146
Beilstein 1900195
Merck Index 14,2741
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether and acetone. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 70.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentane