Learn More
Cyclopentane, 97 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10540361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10540361 1 L Flacon en verre 1L
10638143 100 mL Flacon en verre 100mL
10686292 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10540361 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111480010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cyclopentane, 97 %, C5H10, numéro CAS-287-92-3, ciclopentano, cyclopentane, cyclopentanes, groupe cyclopentyle, hsdb 62, hydrocarbures, cyclique c5 et c6, pentaméthylène, t86pb90rnu, unii-t86pb90rnu, zyklopentane, 1 L, 96 % min (GC), 05, 19, 50,0°C, CHEBI:23492, blanc, 0,7500 g/ml, 206-016-6, -7°C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 287-92-3
Formule moléculaire C5H10
Poids moléculaire (g/mol) 70.15
Numéro MDL MFCD00001356
Clé InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
CID PubChem 9253
ChEBI CHEBI:23492
Nom IUPAC cyclopentane
SMILES C1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentane
Point de fusion -94.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 50.0°C
Point d’éclair −7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H10
Indice de réfraction 1.4050 to 1.4070
Quantité 1 L
Beilstein 05, 19
Résidus après évaporation 0.01 % max.
Merck Index 15, 2736
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
Viscosité 0.44 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 70.15
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre