Learn More
Cyclopentane, CHROMASOLV™, pour HPLC, base de ciclopentane ≥ 75 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit 15632860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15632860 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15632860 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 2706011L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CHROMASOLV™, pour HPLC, base de cyclopentane ≥ 75 %
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentane
Note relative au nom CHROMASOLV™, for HPLC, ≥75% cyclopentane basis
CAS 287-92-3
Absorbance max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 240 nm, max. 0.10 at 220 nm, max. 0.50 at 210 nm, max. 1.0 at 198 nm
% max. CAS 100.0000%
Point de fusion -94°C (literature)
Densité 0.751 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 50°C (literature)
Point d’éclair −20°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H10
Formule linéaire C5H10
Numéro MDL MFCD00001356
Quantité 1 L
Numéro UN UN1146
Beilstein 1900195
Synonyme pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
Clé InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCC1
Nom IUPAC cyclopentane
Poids moléculaire (g/mol) 70.135
CID PubChem 9253
ChEBI CHEBI:23492
Poids de la formule 70.13
Pourcentage de pureté >75%
Qualité HPLC